Få mere at vide
l-Norvaline, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | >310°C |
| CAS | 6600-40-4 |
| MDL nummer | MFCD00064421 |
| Synonym | L-Norvaline, L-Norvaline |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Mængde | 1 g |
| Grad | Research |