Få mere at vide
L-Norvaline, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11478110 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11478110 10 g
11458110 1 g
11468110 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478110 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210249510
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 6600-40-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064421
InChI nøgle SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC navn (2S)-2-aminopentansyre
SMIL CCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Norvaline
Mængde 10 g
Formel vægt 117.1
Fysisk form Fast stof