Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Norvaline, 99 %
Artikelnummer. 11302646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302646 5 g 5g
11392636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302646 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L08658.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1009.80 DKK
    832.65 DKK / 5g
    Spare 177.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
L-Norvalin øger NO-produktionen fra aktiverede makrofager. Det er kendt for at fremme vævsregenerering og muskelvækst og blive en forløber i penicillinbiosyntesevejen. Det kan også bruges til ernæringsmiddel og lægemiddelsyntese. For eksempel: det kan reagere med phthalsyreanhydrid for at få N,N-phthaloyl-L-norvalin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Norvaline øger NO-produktionen fra aktiverede makrofager. Det er kendt for at fremme vævsregenerering og muskelvækst og blive en forløber i penicillinbiosyntesevejen. Det kan også bruges til ernæringsmiddel og lægemiddelsyntese. For eksempel: det kan reagere med phthalsyreanhydrid for at få N,N-phthaloyl-L-norvalin.
Opløselighed Opløseligt i vand (næsten gennemsigtigt
), 10,5 g/100 ml (18 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6600-40-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064421
InChI nøgle SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC navn (2S)-2-aminopentansyre
SMIL CCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Norvaline
Smeltepunkt >300 °C
Beilstein 1721162
Merck Index 14,6716
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (næsten gennemsigtig), 10,5 g/100 ml (18 °C).
Mængde 5 g
Formel vægt 117.15
Optisk rotation +25° (c=10 i 20 % HCl)
Procent renhed 99%