Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-Norvaline |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Andre aminosyrer | (TLC) ikke påviselig |
| Emballage | Glasflaske |
| Beilstein | 04, 416 |
| Specifik rotation | +23,5° til +25,5° (20 °C, 589 nm) (c=10, 6N HCl) |
| Merck Index | 15, 6805 |
| Specifik rotationstilstand | 24,50 (20,00 °C c=10,6 N HCl) |
| Vis mere |