Få mere at vide
L-Norleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Norleucine (Aminocaproic acid) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 131.0946 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |