Få mere at vide
L-Norleucine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473459
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16473459 1 g
1 options
Artikelnummer. 16473459 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0017
MedChemExpress L-Norleucine ((S)-2-Aminohexanoic acid) is an isomer of leucine, specifically affects protein synthesis in skeletal muscle, and has antivirus activity.
L-Norleucine ((S)-2-Aminohexanoic acid) is an isomer of leucine, specifically affects protein synthesis in skeletal muscle, and has antivirus activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Norleucine
CAS 327-57-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H13NO2
Synonym (S)-2-Aminohexanoic acid (S)-Norleucine
Opløselighedsinformation H2O : 10 mg/mL (76.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CCCC)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Mængde 1 g
Formel vægt 131.17
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus