Få mere at vide
L-(+)-Norleucine, 99%
Artikelnummer. 11316716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316716 5 g 5g
11306716 1 g 1g
11326716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03913.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 327-57-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327-57-1
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064423
InChI nøgle LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-norleucine, norleucine, h-nle-oh, s-2-aminohexanoic acid, caprine, glycoleucine, l-+-norleucine, l-2-aminohexanoic acid, 2-aminocaproic acid, l-2-aminohexanoate
PubChem CID 21236
ChEBI CHEBI:18347
IUPAC navn (2S)-2-aminohexansyre
SMIL CCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Norleucine
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 1721750
Merck Index 14,6706
Mængde 5 g
Formel vægt 131.18
Optisk rotation +23° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed 99%