Få mere at vide
L(+)-norleucin,≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627542 1 g Glasflaske 1g
10522241 5 g Glasflaske 5g
10772495 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10627542 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226040010
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 327-57-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 327-57-1
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064423
InChI nøgle LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-norleucine, norleucine, h-nle-oh, s-2-aminohexanoic acid, caprine, glycoleucine, l-+-norleucine, l-2-aminohexanoic acid, 2-aminocaproic acid, l-2-aminohexanoate
PubChem CID 21236
ChEBI CHEBI:18347
IUPAC navn (2S)-2-aminohexansyre
SMIL CCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale L(+)-Norleucine
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 1% max. (105°C, 4 hrs)
Andre aminosyrer (TLC) not detectable
Emballage Glasflaske
Beilstein 04, 432
Specifik rotation + 22.00
Merck Index 15, 6795
Sulfat aske 0.5% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.6 g/100mL (23 c).
Sublimationspunkt 0275.0°C
Specifik rotationstilstand +22° (20°C c=2,6N HCl)
Mængde 1 g
Formel vægt 131.17
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.