missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Norcarnitine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Norcarnitine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c1-7(2)4-5(8)3-6(9)10/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)/t5-/m1/s1 |
| Formel vægt | 147.09 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?