Få mere at vide
L-Noradrenaline, TRC
Artikelnummer. 30009841
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30009841 2.5 g 2.5g
30008622 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009841 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6610382.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-41-2
Molekylær formel C8 H11 N O3
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, (R)-, Arterenol, l- (6CI), Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-, (-)- (8CI), 4-[(1R)-2-Amino-1-hydroxyethyl]-1,2-benzenediol, (-)-Arterenol, (-)-Noradrenaline, (-)-Norepinephrine, (-)-α-(Aminomethyl)protocatechuyl alcohol, (R)-(-)-Norepinephrine, (R)-Noradrenaline, (R)-Norepinephrine, Adrenor, Aktamin, Arterenol, L-Noradrenaline, Levarterenol, Levoarterenol, Levonor, Levonoradrenaline, Levonorepinephrine, Levophed, Nor-Epirenan, Noradrenalin, Noradrenaline, Norartrinal, Norepinephrine, Norepirenamine, Sympathin E, l-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol, l-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, l-3,4-Dihydroxyphenylethanolamine, l-Arterenol, l-Noradrenaline, l-Norepinephrine, l-α-(Aminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol
IUPAC navn 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl] benzen-1,2-diol
SMIL NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Noradrenaline
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-12H,4,9H2/t8-/m0/s1
Formel vægt 169.0739