Få mere at vide
L-Noradrenalin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458879
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458879 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15458879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08087.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.86 DKK
    2551.65 DKK / 1g
    Spare 284.21 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-41-2 | C8H11NO3 | 169.18 g/mol
L-Noradrenalin tjener som en adrenerg neurotransmitter. Det fungerer som demethyleret forløber for epinephrin (adrenalin). Det bruges også til at behandle mennesker med lavt blodtryk, som et sympatomimetisk lægemiddel til behandling af mennesker i vasodilatatoriske shocktilstande såsom septisk shock og neurogent shock. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1,2,3,4-tetrahydro-4,6,7-isoquinolintriolhydrochlorid. Ud over dette bruges det til behandling af hypotension, depression, skizofreni og opmærksomhedshyperaktivitetsforstyrrelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Noradrenalin fungerer som en adrenerg neurotransmitter. Det fungerer som demethyleret forløber for epinephrin (adrenalin). Det bruges også til at behandle mennesker med lavt blodtryk, som et sympatomimetisk lægemiddel til behandling af mennesker i vasodil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Noradrenaline
CAS 51-41-2
Smeltepunkt ∽220 °C (dekomponering)
Molekylær formel C8H11NO3
MDL nummer MFCD00025592
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4231961
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,6695
Synonym norepinephrine, l-noradrenaline, levarterenol, arterenol, noradrenaline, levophed, --norepinephrine, l-norepinephrine, r-noradrenaline, r-norepinephrine
Opløselighedsinformation Opløselig i alkali og fortyndet saltsyre. Let opløselig i vand, ethanol og diethylether.
InChI nøgle SFLSHLFXELFNJZ-QMMMGPOBSA-N
Optisk rotation −45° (c=5 i 0,5N HCl)
SMIL NC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
IUPAC navn 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]benzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 169.18
PubChem CID 439260
ChEBI CHEBI:18357
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Noradrenaline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Norepinephrine