Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-NMMA acetate
Beskrivelse
Competitive, irreversible inhibitor of all three NOS isoforms.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-NMMA acetate |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 248.28 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.283 |