missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Nipecotic acid, 96+%

Artikelnummer. 15463998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463998 25 g 25g
15443998 1 g 1g
15453998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15463998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57543.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 59045-82-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59045-82-8
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.159
MDL nummer MFCD01630807
InChI nøgle XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
PubChem CID 6575389
ChEBI CHEBI:222169
IUPAC navn (3S)-piperidin-3-carboxylsyre
SMIL C1CC(CNC1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Nipecotic acid
Smeltepunkt 253°C to 257°C
Mængde 25 g
Formel vægt 129.16
Optisk rotation +5° (c=1 in Water)
Procent renhed ≥96%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.