Få mere at vide
L-Nipecotic acid, 96+%
Artikelnummer. 15453998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453998 5 g 5g
15443998 1 g 1g
15463998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57543.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59045-82-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59045-82-8
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.159
MDL nummer MFCD01630807
InChI nøgle XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
PubChem CID 6575389
ChEBI CHEBI:222169
IUPAC navn (3S)-piperidin-3-carboxylsyre
SMIL C1CC(CNC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Nipecotic acid
Smeltepunkt 253°C to 257°C
Mængde 5 g
Formel vægt 129.16
Optisk rotation +5° (c=1 in Water)
Procent renhed ≥96%