Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-NIO dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001098
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001098 10 mg
18053902 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001098 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0546/10
NOS inhibitor
Inhibitor of nitric oxide (NO) synthase. Inhibits iNOS, eNOS and nNOS. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159190-44-0
Molekylær formel C7H17Cl2N3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-NIO dihydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 246.13
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 246.132