missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-NIL, MedChemExpress

Artikelnummer. 16445756
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16445756 100 mg
16441237 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16445756 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12116

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress L-NIL is an inducible NO synthase inhibitor, with an IC50 of 3.3 μM for miNOS.

L-NIL is an inducible NO synthase inhibitor, with an IC50 of 3.3 μM for miNOS.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-NIL
Fysisk form Solid
CAS 53774-63-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H17N3O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (267.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL N[C@@H](CCCCNC(C)=N)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 187.24
Formel vægt 187.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.