Få mere at vide
L(-)-Nicotine, Fluka™
Artikelnummer. 16232862 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16232862 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16232862 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R1636250MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Nicotine
Emballage Glass Bottle
CAS 54-11-5
Farve Light Yellow
Smeltepunkt -79°C
Kogepunkt 247°C (993 hPa)
Synonym (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Mængde 250 mg
Grad Analytical Standard