Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-nikotin, 99+ %
Artikelnummer. 11652699 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11652699 500 g Glasflaske 500g
10052310 5 g Glasflaske 5g
10337220 25 g Glasflaske 25g
10665062 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11652699 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 181425000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L-Nicotine, CAS # 54-11-5, har i laboratorieundersøgelser vist sig at lindre rygevaner. Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Nikotin er et naturligt forekommende alkaloid i natskyggefamilien af planter
  • Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin
Applikationer
  • L-Nikotin har i undersøgelser vist sig at lindre rygevaner
  • Det har også vist sig at forbedre kognitive funktioner såsom hukommelse
  • Undersøgelser viser, at lavere niveauer af nikotin i form af tyggegummi også kan hjælpe med at fjerne rygevaner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-11-5
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.23
InChI nøgle SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonym nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
SMIL CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Nicotine
Smeltepunkt -80.0°C
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 1.0150g/mL
Kogepunkt 247.0°C
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5255 to 1.5275
Mængde 500 g
Beilstein 23,I,3
Merck Index 15,6609
Specifik vægtfylde 1.015
Specifik rotationstilstand −166.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation − 166.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,kerosene,,petrouleum ether and oils
Formel vægt 162.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Nicotine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.