Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-nikotin, 99+ %
Artikelnummer. 10337220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10337220
Brand: Thermo Scientific Chemicals 181420250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L-Nicotine, CAS # 54-11-5, har i laboratorieundersøgelser vist sig at lindre rygevaner. Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Nikotin er et naturligt forekommende alkaloid i natskyggefamilien af planter
  • Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin
Applikationer
  • L-Nikotin har i undersøgelser vist sig at lindre rygevaner
  • Det har også vist sig at forbedre kognitive funktioner såsom hukommelse
  • Undersøgelser viser, at lavere niveauer af nikotin i form af tyggegummi også kan hjælpe med at fjerne rygevaner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-11-5
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.23
InChI nøgle SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonym nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
SMIL CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Nicotine
Smeltepunkt -80.0°C
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 1.0150g/mL
Kogepunkt 247.0°C
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5255 to 1.5275
Mængde 25 g
Beilstein 23,I,3
Merck Index 15,6609
Specifik vægtfylde 1.015
Specifik rotationstilstand −166.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation − 166.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,kerosene,,petrouleum ether and oils
Formel vægt 162.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Nicotine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.