Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-nikotin, 99+ %
Artikelnummer. 10052310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052310 5 g Glasflaske 5g
10337220 25 g Glasflaske 25g
10665062 100 g Glasflaske 100g
11652699 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10052310 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 181420050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.06 DKK
    259.65 DKK / 5g
    Spare 28.41 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L-Nikotin, CAS # 54-11-5, har i laboratoriestudier vist sig at lindre rygevaner. Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin. | CAS: 54-11-5 | C10H14N2 | 162,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Nikotin er et naturligt forekommende alkaloid i natskyggefamilien af planter
  • Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin
Applikationer
  • L-Nikotin har i undersøgelser vist sig at lindre rygevaner
  • Det har også vist sig at forbedre kognitive funktioner såsom hukommelse
  • Undersøgelser viser, at lavere niveauer af nikotin i form af tyggegummi også kan hjælpe med at fjerne rygevaner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-11-5
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.23
InChI nøgle SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonym nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
SMIL CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Nicotine
Smeltepunkt -80,0 °C
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 1.0150g/mL
Kogepunkt 247,0 °C
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5255 til 1,5275
Mængde 5 g
Beilstein 23,I,3
Merck Index 15,6609
Specifik vægtfylde 1.015
Specifik rotationstilstand −166,00 (20,00 °C c=ufortyndet)
Specifik rotation −166.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, kloroform, ether, petroleum, petrouleumether og olier
Formel vægt 162.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Nicotine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
  • P302+P350-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.