Få mere at vide
l-Nikotin, 50 mg/ml i Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30457934
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457934 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457934 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMNIC756FB50LM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
l-Nikotin, 50 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotine
CAS 54-11-5
Analyt- eller komponentnavne Nicotine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N2
Koncentration 50 mg/mL
Synonym Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
IUPAC navn 3-[(2 S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 162,1157 g/mol