Få mere at vide
R&D Systems™ L-NAME hydrochloride
Artikelnummer. 30002178
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30002178 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30002178 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0665/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    999.69 DKK
    896.70 DKK / 100mg
    Spare 102.99 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective NOS inhibitor
NO synthase inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-NAME hydrochloride
CAS 51298-62-5
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C7H16ClN5O4
Formel vægt 269.69
Molekylvægt (g/mol) 269.69