Få mere at vide
L-N-t-Boc-2-bromomethyl Glycine Allyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-N-t-Boc-2-bromomethyl Glycine Allyl Ester |
| CAS | 865701-97-9 |
| Molekylær formel | C11 H18 Br N O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18BrNO4/c1-5-6-16-9(14)8(7-12)13-10(15)17-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,13,15)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CBr)C(=O)OCC=C |
| IUPAC navn | prop-2-enyl (2R)-3-bromo-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.17 |
| Formel vægt | 307.0419 |