Få mere at vide
L-Moses, MedChemExpress
Beskrivelse
L-Moses (L-45) is the first potent, selective, and cell-active p300/CBP-associated factor (PCAF) bromodomain (Brd) inhibitor with a Kd of 126 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Moses |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2079885-05-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H24N6 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | L-45 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (92.47 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |