Få mere at vide
L-Mimosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Leucenol |
| CAS | 500-44-7 |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (αS)-α-Amino-3-hydroxy-4-oxo-1(4H)-pyridinepropanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4/c9-5(8(13)14)3-10-2-1-6(11)7(12)4-10/h1-2,4-5,12H,3,9H2,(H,13,14)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CN1C=CC(=O)C(=C1)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(3-hydroxy-4-oxopyridin-1-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.18 |
| Formel vægt | 198.0641 |