Få mere at vide
L-Methionine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10706074
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10706074 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10706074 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP388100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine
Smeltepunkt 276°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 63-68-3
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 6.5
Farve White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Identifikation Pass Test
Analyseprocentområde 98.5 to 100.5 %
Tab ved tørring 0.2% max.
Andre aminosyrer Chromatographically not detectable
Molekylær formel C5H11NO2S
Emballage Glass Bottle
MDL nummer MFCD00063097 MFCD00801344
Rester efter tænding 0.1% max.
Specifik rotation 23.0 to 24.5° (+ or -)
Merck Index 15, 6047
Opløsningstilstand (%T) 98.0% min.
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
Alpha vektor Methionine
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMIL CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Mængde 100 g
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Formel vægt 149.21
Procent renhed 98.5 to 100.5%
Fysisk form Solid