Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin sulfoximin, 98+%
Artikelnummer. 10608134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10608134 250 mg Glasflaske 250mg
10073130 1 g Glasflaske 1g
10607944 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10608134 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227202500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15985-39-4 | C5H12N2O3S | 180.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15985-39-4
Molekylær formel C5H12N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 180.22
MDL nummer MFCD00002621
InChI nøgle SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Synonym l-methionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl butanoic acid, l-methionine r,s-sulfoximine, methionine sulfoximine l, l-s-3-amino-3-carboxypropyl-s-methylsulfoximine, butanoic acid, 2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl-, 2s, l-methionine-s,r-sulfoximine, prestwick_805, l-methionine-sulfoximine
PubChem CID 89034
ChEBI CHEBI:28490
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-(methylsulfonimidoyl)butansyre
SMIL CS(=N)(=O)CC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine sulfoximine
Navn note 98+%
Smeltepunkt 210.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand +13.50° (20°C c=1,H2O)
Specifik rotation + 13.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 180.22
Procent renhed 98+%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Methionine sulfoximine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.