Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-methioninsulfoxid
Artikelnummer. 15415179
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15415179
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62873.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3226-65-1 | C5H11NO3S | 165.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3226-65-1
Molekylær formel C5H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00063093
InChI nøgle QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Synonym l-methionine sulfoxide, h-met o-oh, methionine s-oxide, methionine sulfoxide, 2s-2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, l-methionine s-oxide, 2s-2-amino-4-methylsulfinylbutanoic acid, l-2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, l-methionine-dl-sulfoxide, 2s-2-azanyl-4-methylsulfinyl-butanoic acid
PubChem CID 158980
ChEBI CHEBI:17016
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfinylbutansyre
SMIL CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine sulfoxide
Farve Hvid
Beilstein 4129939
Mængde 5 g
Formel vægt 165.21
Fysisk form Pulver