Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-methioninsulfoxid
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine sulfoxide |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 4129939 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 165.21 |
| Fysisk form | Pulver |