Få mere at vide
L-Methionin Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30008213
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008213 5 g
17927344 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2604505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3226-65-1
Molekylær formel C5 H11 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 165.21
Synonym L-Methionine S-oxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, (2S)- (9CI), Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, L- (8CI), 3: PN: WO2011158590 PAGE: 34 claimed protein, L-Methionine sulfoxide, Methionine sulfoxide
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfinylbutansyre
SMIL CS(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
Mængde 5 g
Formel vægt 165.046
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Blue Ice