Få mere at vide
L-Methioninsulfon, TRC
Artikelnummer. 30474929
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30474929 25 g
1 options
Artikelnummer. 30474929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26051525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine Sulfone
CAS 7314-32-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 H11 N O4 S
Mængde 25 g
Synonym Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMIL CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfonylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 181.21
Formel vægt 181.206
Procent renhed >95