Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine sulfone |
| Smeltepunkt | 242.3°C to 243.1°C |
| Farve | White |
| Elementær analyse | 32.31 to 33.97% C, 7.54 to 7.92% N |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotation | 12.7 |
| Formel vægt | 181.21 |
| Vis mere |