Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-methionin sulfon, 98+%
Artikelnummer. 11438886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438886 5 g 5g
11428886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438886 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17027.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1246.29 DKK
    1121.65 DKK / 5g
    Spare 124.64 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7314-32-1 | C5H11NO4S | 181,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7314-32-1
Molekylær formel C5H11NO4S
Molekylvægt (g/mol) 181.21
MDL nummer MFCD00066020
InChI nøgle UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine sulfone, s-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-dioxymethionine, l-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-amino-4-methylsulfonylbutanoic acid, 2s-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, methionine s,s-dioxide, s-amino-4-methylsulphonyl butyric acid, h-met o 2-oh, l-methioninesulfone,99+%
PubChem CID 445282
ChEBI CHEBI:21363
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfonylbutansyre
SMIL CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine sulfone
Smeltepunkt 254 °C (dekomponering)
Beilstein 1725510
Mængde 5 g
Formel vægt 181.21
Optisk rotation +11,6° (c=0,69 i vand)
Procent renhed ≥99%