Få mere at vide
l-Methionine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15820211
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15820211 100 g
15810211 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15820211 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160100100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-68-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine
Smeltepunkt 280°C to 282°C
MDL nummer MFCD00063097
Synonym L-Methionine, Met, L-Methionine
Tæthed 1.34 g/cm3
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Mængde 100 g