missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30465132
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465132 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26047010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride
CAS 1115-84-0
Molekylær formel C6 H14 N O2 S . Cl
Mængde 10 g
Synonym Sulfonium, [(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]dimethyl-, chloride (1:1), Sulfonium, (3-amino-3-carboxypropyl)dimethyl-, chloride, (S)-, Sulfonium, (3-amino-3-carboxypropyl)dimethyl-, chloride, L- (8CI), Sulfonium, [(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]dimethyl-, chloride (9CI), Vitamin U (6CI,7CI), Ardesyl, Cabagin, Cabagin U, Epadyn U, L-Methionine methylsulfonium chloride, L-Methylmethionine sulfonium chloride, MMSC, Merastom, Methionine-S-methyl sulfonium chloride, Methylmethioninesulfonium chloride, S-Methylmethionine chloride, S-Methylmethionine sulfonium chloride, U-Vit, Vitas U, Yucron, L-Methionine-S-methyl sulfonium chloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMIL [Cl-].C[S+](C)CC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn [(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-dimethylsulfanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 199.7
Formel vægt 199.0434
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.