Få mere at vide
L-Methionine [R,S]-Sulfoximine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine [R,S]-Sulfoximine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 180.0569 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |