Få mere at vide
L-Methionine, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10050280 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10050280 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10050280 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4065/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 63-68-3
Farve White
Molekylær formel C5H11NO2S
Emballage Plastic Powder Jar
MDL nummer MFCD00063097 MFCD00801344
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMIL CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Mængde 100 g
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Fysisk form Solid