Få mere at vide
L-Methionin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15567964 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15567964 1 kg Poly flaske 1kg
15214404 100 g Poly flaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15567964 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 208506
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 63-68-3
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMIL CSCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine
Emballage Poly flaske
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutansyre
Mængde 1 kg
Formel vægt 149.21
Procent renhed 98,5 til 101,5 %
Grad Multi-Compendial/USP