Få mere at vide
L-Methionin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493510 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493510 25 g
11403520 100 g
11413520 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493510 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02102291.3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
L-Methionin MP Biomedicals er en af de almindelige svovlholdige aminosyrer. Det er en methylgruppedonor til forskellige substrater, såsom kreatin, adrenalin, ergosterol og cholin.
Kemiske identifikatorer
CAS 63-68-3
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butansyre
SMIL CSCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 284 °C (dekomponering)(litteratur)
pH 5,6 til 6,1 (1 % vandig opløsning)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i varm dil-alkohol; uopløseligt i ABS. alkohol, ether, petroleumsether, benzen, acetone, HCl.
Optisk rotation 22,4 – 24,7° (c=20, 6N HCl) (Lit.)
Formel vægt 149.21
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver