missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

l-Methionine, Millipore™

Artikelnummer. 10403791
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10403791 1 kg 1kg
10240701 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10403791 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1057071000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For biochemistry

for biochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 63-68-3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Methionine
Smeltepunkt 280°C to 282°C
MDL nummer MFCD00063097
Synonym L-Methionine, Met, L-Methionine
Tæthed 1.34 g/cm3
Molekylvægt (g/mol) 149.2
Mængde 1 kg
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.