Få mere at vide
Gibco™ L-Methionin (Methyl- 13 C)
Mængde:
225 mg
Beskrivelse
Methionin er en almindelig methylgruppedonor til forskellige substrater, såsom kreatin, epinephrin, ergosterol og cholin.
EF-nummer: 200-562-9 (umærket)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Amino-4-(Methylmercapto)butyric acid / L-2-Amino-4-(methylthio)cutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.2 |
| Mængde | 225 mg |
| Procent renhed | >98% |
| Fysisk form | Pulver |
| Forsendelsestilstand | Våd is |