Få mere at vide
L-Methionine methyl ester hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11448506
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448506 5 g 5g
11458506 25 g 25g
11468506 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15952.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
L-methioninmethylesterhydrochlorid bruges som udgangsmateriale til syntesen af et beskyttet glycinderivat, en alsidig asymmetrisk byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-Methioninmethylesterhydrochlorid bruges som udgangsmateriale til syntesen af et
beskyttet glycinderivat, en alsidig asymmetrisk byggesten.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-18-1
Molekylær formel C6H14ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 199.69
MDL nummer MFCD00012491,MFCD00067540
InChI nøgle MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
PubChem CID 11435579
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 151°C to 152°C
Beilstein 3913214
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 199.7
Optisk rotation +26° (c=5 in Water)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%