Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-methionin methylester hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10421851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10421851 25 g Glasflaske 25g
10542441 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421851 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229350250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-18-1
Molekylær formel C6H14ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 199.69
MDL nummer MFCD00012491,MFCD00067540
InChI nøgle MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
PubChem CID 11435579
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine methyl ester hydrochloride
Navn note 99+%
Smeltepunkt 151 °C til 153 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Mængde 25 g
Specifik rotationstilstand +26° (24°C c=5,H2O)
Specifik rotation + 26
Opløselighedsinformation (5% in methanol) Clear colorless to light yellow
Formel vægt 199.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver