Få mere at vide
L-Methionine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462519
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16462519 1 g
1 options
Artikelnummer. 16462519 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0326
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine
CAS 63-68-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H11NO2S
Opløselighedsinformation H2O : 16.67 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CCSC)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Mængde 1 g
Formel vægt 149.21
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism