Få mere at vide
L-Methionin-d3 (S-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methionine d3 |
| CAS | 13010-53-2 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H8 N O2 S |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vægt | 152,0699 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% kemisk renhed |