Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, cellekulturreagens
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine |
| Smeltepunkt | 284°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 1722294 |
| Merck Index | 14,5975 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butansyre |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 149.21 |
| Grad | Cellekulturreagens |
| Vis mere |