Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15484389
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484389 50 g 50g
15494389 100 g 100g
15404399 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484389 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61904.18
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-68-3
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMIL CSCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine
Smeltepunkt 284 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Beilstein 1722294
Merck Index 14,5975
Opløselighedsinformation Vandopløselig
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutansyre
Mængde 50 g
Formel vægt 149.21
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver