Få mere at vide
L-Methionin, 99+%, pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423520 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11423520 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11423520 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210229101
Aminosyrederivat til laboratorie- og forskningsanvendelser.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine
CAS 63-68-3
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99+%
Molekylær formel C5H11NO2S
MDL nummer MFCD00063097 MFCD00801344
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMIL CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butansyre
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Mængde 1 kg
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Formel vægt 149.21
Fysisk form Krystallinsk pulver