Få mere at vide
L-Methionine, 99+%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431931 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11431931 25 g
11441931 100 g
11451931 500 g
11461931 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11431931 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219470725
Kemiske identifikatorer
CAS 63-68-3
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butansyre
SMIL CSCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine, 99+%
Mængde 25 g
Formel vægt 149.2
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystaller