Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-methionin, 98+ %
Beskrivelse
L-Methionin tjener som et chelateringsmiddel for tungmetaller, som et smagsstof og ernæringstilskud til fødevarer. Det fungerer som fodertilsætning, berigelse af vegetabilsk olie og som et enkeltcellet protein. Ud over dette bruges det som et hepatobeskyttende middel og fungerer også som et lipotropisk middel og forhindrer overskydende fedtopbygning i leveren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•L-Methionin er en essentiel aminosyre, der kræves til vævsreparation og vedligeholdelse
•L-Methionin påvirker optagelsen af selen og zink
•L-Methionin kan hjælpe cellulær afgiftning ved at chelatere bly og kviksølv
•L-Methionin udviser egenskaber forbundet med anti-aging og kan også forhindre opbygning af fedt i leveren
Anvendelse
•L-Methionin er egnet til brug i cellekultur og biokemi laboratorieapplikationer
•Det er nyttigt til laboratorieundersøgelsen af methionin-veje i cellen i forbindelse med aldring, degeneration og metabolisme
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine |
| Smeltepunkt | ∼280 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 1722294 |
| Merck Index | 14,5975 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og hydrochlorid. Let opløselig i eddikesyre. Uopløseligt i ethanol, benzen, acetone og ether. |
| Mængde | 2500 g |
| Formel vægt | 149.21 |
| Optisk rotation | +23° (c=2 i 2N HCl) |
| Procent renhed | ≥98% |